Documenti fondamentali
SML1017
Sigma-Aldrich
Acetyl fentanyl
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.44
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Acetyl fentanyl is a very potent μ opiod receptor agonist.
Acetyl fentanyl is an impurity formed in the production process of fentany, and is a very potent μ opiod receptor agonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)