Vai a
MABE1069
Anticorpo anti-BAP1, clone 3C11
clone 3C11, from mouse
Sinonimo/i:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, EC 3.4.19.12, BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Spedizione prevista il10 agosto 2026daMerck S.p.A
323,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3C11, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
323,00 €
Spedizione prevista il10 agosto 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3C11, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAP1(8314)
General description
L′idrolasi carbossi-terminale dell'ubiquitina BAP1 (EC 3.4.19.12; UniProt Q92560; denominata anche proteina 1 associata a BRCA1, proteina cerebrale 6) nell′uomo è codificata dal gene BAP1 (denominato anche KIAA0272, hucep-6) (Gene ID 8314). Originariamente identificata e denominata come proteina che interagisce con BRCA1, BAP1 è un oncosoppressore che partecipa alla risposta al danno al DNA, alla sintesi del DNA e alla progressione del ciclo cellulare. BAP1 appartiene alla famiglia UCH (idrolasi C-terminali dell'ubiquitina) degli enzimi deubiquitinasi (DUB), i cui membri, nessuno escluso, come UCH-L1, UCH-L3 e UCH-L5, sono caratterizzati da un dominio catalitico UCH conservato (CD; aa 1-235 di BAP1). BAP1 e UCH-L5 condividono anche un dominio ULD C-terminale (aa 640-710 di BAP1). La regione tra i domini CD e ULD di BAP1 è importante per il legame alla proteina HCF-1. Inoltre, BAP1 contiene una estensione C-terminale (CTE; aa 711-729) dopo il dominio ULD. Alcuni studi dimostrano che sebbene la regione CTE ancori BAP1 al core del nucleosoma, è necessaria anche l′interazione con il dominio DEUBAD (dominio adattatore della deubiquitinasi) di ASXL1 perché BAP1 sia in grado di modificare il suo substrato aumentando la sua affinità per l′ubiquitina. Analogamente, l′attività di UCH-L5 è regolata dall′interazione con DEUBAD di RPN13 e INO80G. L′idrolasi BAP1 interviene nella regolazione della trascrizione grazie all′interazione con le proteine coinvolte nella trascrizione, come FOXK2, HCF-1, OGT, LSD2, MBD-6, MBD-5, ASXL1 e ASXL2. La mancanza di BAP1 provoca diversi tipi di neoplasie, come il melanoma cutaneo e uveale metastatico, il mesotelioma pleurico, il carcinoma a cellule renali e i tumori della vescica.
Visualizzato a circa 80 kDa; calcolato a 80,36 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Immunogen
Idrolasi carbossiterminale dell'ubiquitina BAP1 full length umana ricombinante, con tag GST.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-BAP1, clone 3C11, N° Cat. MABE1069, è un anticorpo monoclonale di ratto altamente specifico diretto contro la proteina BAP1 ed è stato testato nei saggi di immunoprecipitazione e Western blotting.
Western blotting: 10 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno rivelato BAP1 in estratti cellulari in toto di cellule HEK293T sovraesprimenti la proteina BAP1. (gentile concessione di Hongzhuang Peng, Ph.D. e Frank J. Rauscher III, Ph.D., The Wistar Institute, Philadelphia, PA, USA).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato BAP1 in applicazioni di Western blotting (Abdel-Wahab, O., et. al. (2012). Cancer Cell. 22(2):180-93).
Saggio di immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha rilevato BAP1 in saggi di immunoprecipitazione (Abdel-Wahab, O., et. al. (2012). Cancer Cell. 22(2):180-93).
Biochem/physiol Actions
Il clone 3C11 rivela specificamente la proteina BAP1 umana. Il suo target è un epitopo compreso tra gli amminoacidi 337-440 di BAP1.
Physical form
Formato: purificato
IgG1 monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting in cellule HEK293T sovraesprimenti BAP1.
Western blotting: una diluizione 1:125 di questo anticorpo ha rivelato la proteina BAP1 in 10 µg di lisato di cellule HEK293T sovraesprimenti BAP1.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PLA0248MABS1683MABT123
clone
3C11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10H7.1, monoclonal
clone
11G8.1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... BAP1(8314)
Gene Information
rabbit ... BAP1(8314)
Gene Information
human ... UBE3A(7337)
Gene Information
human ... RCHY1(25898)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1