SML0774
SR 3677
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxamide., SR-3677, SR3677
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H24N4O4/c1-26(2)9-10-28-20-11-15(16-12-23-24-13-16)7-8-17(20)25-22(27)21-14-29-18-5-3-4-6-19(18)30-21/h3-8,11-13,21H,9-10,14H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,27)
OQWZIAVXCYIZNN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3