Documenti fondamentali
SML0617
Sigma-Aldrich
A-804598
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Cyano-N′′-[(1S)-1-phenylethyl]-N′-5-quinolinyl-guanidine
Scegli un formato
5 MG
117,00 €
25 MG
446,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
117,00 €
25 MG
446,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.37
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(c2c3c(nccc3)ccc2)\C(=N/[C@@H](C)c1ccccc1)\NC#N
InChI
1S/C19H17N5/c1-14(15-7-3-2-4-8-15)23-19(22-13-20)24-18-11-5-10-17-16(18)9-6-12-21-17/h2-12,14H,1H3,(H2,22,23,24)/t14-/m0/s1
PQYCRDPLPKGSME-AWEZNQCLSA-N
Azioni biochim/fisiol
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist.
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist. In competition assays, the IC50s for human, rat and mouse channels are 11, 10 and 9 nM, respectively.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.