Vai a
SML1708
JNJ-47965567
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
2-(Phenylthio)-N-[[tetrahydro-4-(4-phenyl-1-piperazinyl)-2H-pyran-4-yl]methyl]-3-pyridinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
504,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
504,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1(CCOCC1)N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)C4=CC=CN=C4SC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H32N4O2S/c33-26(25-12-7-15-29-27(25)35-24-10-5-2-6-11-24)30-22-28(13-20-34-21-14-28)32-18-16-31(17-19-32)23-8-3-1-4-9-23/h1-12,15H,13-14,16-22H2,(H,30,33)
InChI key
XREFXUCWSYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JNJ-47965567 is a potent P2X7 antagonist with high affinity for the rat receptor (pKi = 8.7). It is centrally available after systemic injection with a superior brain:plasma distribution compared to other available P2X7 antagonists. JNJ-47965567 was shown to suppress epileptic seizures in a mouse model of epilepsy. It appears to have a disease modifying effect since spontaneous seizure rates did not increase once treatment with JNJ-477965567 was stopped.
P2X7 antagonist
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)