Documenti
LO3300
Sigma-Aldrich
LOPAC®1280 (versione internazionale)
Sinonimo/i:
Library of Pharmacologically Active Compounds
About This Item
Codice UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.77
Forma fisica
liquid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
I composti sono organizzati secondo un formato a 96 pozzetti in 16 rack da 80, un composto per ogni pozzetto (250 μl a 10 mM in DMSO nei rack di archiviazione).
Applicazioni
LOPAC®1280 (versione internazionale) è stato utilizzato per lo screening degli inibitori chimici con attività di defosforilazione. È stato impiegato anche nei miotubi MyoScreen per lo screening delle molecole di rigenerazione muscolare.
Caratteristiche e vantaggi
Include le più recenti molecole simili ai farmaci nel campo della segnalazione cellulare e della neuroscienza:
  • Apotosi
  • G proteine e nucleotidi ciclici
  • Regolazione ed espressione genica
  • Canali ionici
  • Segnalazione lipidica
  • Resistenza multifarmaco
  • Neurotrasmissione
  • Fosforilazione
Raccolta di circa 1280 composti Sigma farmacologicamente attivi.
SDFile in dotazione per la costruzione di una banca dati contenente:
  • Struttura
  • Nome primario
  • Nome secondario
  • Attività farmacologica
  • Codice prodotto Sigma-RBI (per agevolare gli ordini)
  • Posizione nel rack
Altre note
Solo per la vendita al di fuori degli USA. I clienti USA devono fare riferimento al codice prodotto LO1280.
Note legali
LOPAC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Temperature-sensitive substrate and product binding underlie temperature-compensated phosphorylation in the clock
Shinohara Y, et al.
Molecular Cell, 67(5), 783-798 (2017)
Nicolas Wyhs et al.
Journal of biomolecular screening, 19(7), 1060-1069 (2014-03-13)
Methylated DNA binding proteins such as Methyl-CpG Binding Domain Protein 2 (MBD2) can transduce DNA methylation alterations into a repressive signal by recruiting transcriptional co-repressor complexes. Interfering with MBD2 could lead to reactivation of tumor suppressor genes and therefore represents
Jayme L Dahlin et al.
PloS one, 8(11), e78877-e78877 (2013-11-22)
The lysine acetyltransferase (KAT) Rtt109 forms a complex with Vps75 and catalyzes the acetylation of histone H3 lysine 56 (H3K56ac) in the Asf1-H3-H4 complex. Rtt109 and H3K56ac are vital for replication-coupled nucleosome assembly and genotoxic resistance in yeast and pathogenic
John S Lazo et al.
Molecular pharmacology, 72(1), 1-7 (2007-04-05)
Small molecules are powerful pharmacological tools to dissect biological events. There is now considerable interest in expanding efforts to identify and use small molecules targeting proteins encoded in the genomes of humans and pathogenic organisms. Integration of the principles of
MyoScreen, a High-Throughput Phenotypic Screening Platform Enabling Muscle Drug Discovery
Young J, et al.
SLAS discovery, 23(8), 790-806 (2018)
Articoli
Explore compound library screening options with our Pharmacologically Active Compounds portfolio.