Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,20 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 304,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28N4O · xHCl
Peso molecolare:
376.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
75,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN[C@H](C)C1=CC=CC=C1)N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)C3=NC4=C(N3)C=CC=C4
InChI key
ZQSHOYHCUAIUKX-QRQLOZEOSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-7N is an inactive analog of and negative control for the high affinity E3 ligase GID4 probe PFI-7 (KD = 5 μM/PFI-7N vs. 0.08 μM/PFI-7 by SPR).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?