Vai a
SML0749
SC79
≥97% (NMR), AKT activator, powder
Sinonimo/i:
2-Amino-6-chloro-α-cyano-3-(ethoxycarbonyl)-4H-1-benzopyran-4-acetic acid ethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
465,00 €
395,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SC79, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)OC(=C(C2C(C(=O)OCC)C#N)C(=O)OCC)N
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
InChI key
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Application
SC79 has been used in western blot analysis as a positive control to measure the extent of phosphorylation of Akt and also to activate Akt that has been suppressed by nitidine chloride, a natural bioactive alkaloid.
Biochem/physiol Actions
SC79 is an AKT activator.
SC79 is an AKT activator. SC79 binds to the plecktrin homology (PH) domain of Akt that mimics the binding of PtdIns(3,4,5)P3 to induce a conformational change in Akt that enhances phosphorylation and activation. SC79 induces cytosolic Akt signaling in cell based assays, and prevents neuronal death in a mouse model of stroke.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2080SML1686SML1799
SC79 ≥97% (NMR)
Sigma-Aldrich
SML0749
SC79
AZD1283 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2080
AZD1283
Neoseptin-3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1686
Neoseptin-3
UCPH-102 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1799
UCPH-102
description
≥97% (NMR)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange to brown
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SC79
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)