SML0393
QNZ46
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[6-Methoxy-2-[(1E)-2-(3-nitrophenyl)ethenyl]-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]-Benzoic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc2N=C(\C=C\c3cccc(c3)[N+]([O-])=O)N(C(=O)c2c1)c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H17N3O6/c1-33-19-10-11-21-20(14-19)23(28)26(17-8-6-16(7-9-17)24(29)30)22(25-21)12-5-15-3-2-4-18(13-15)27(31)32/h2-14H,1H3,(H,29,30)/b12-5+
GNLVJIICVWDSNI-LFYBBSHMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.