Vai a
SML0976
Siramesine fumarate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1′-[4-[1-(4-Fluorophenyl)indol-3-yl]butyl]spiro[1H-2-benzofuran-3,4′-piperidine] fumarate salt, Lu 28-179
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
155,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
617,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H31FN2O · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.65
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Siramesine is a blood-brain barrier penetrant, selective and potent sigma-2 receptor agonist, which exhibits potent and very long-lasting anxiolytic effects in rodents. Also, siramesine is a lysosome-destabilizing agent that causes lysosomal cell death in varies immortalized and cancer cell lines.
Siramesine is a blood-brain barrier penetrant, selective and potent sigma-2 receptor agonist.
Siramesine or Lu 28-179 (1′-[4-[1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-butyl]-spiro[isobenzofuran-1(3H),4′-piperidine]) is considered as a drug for depression and anxiety. This lysosomotropic agent stimulates mitochondrial membrane potential (MMP) reduction and the production of ROS (reactive oxygen species).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2192SML0262SML2039
A-485 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2192
A-485
GSK575594A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0262
GSK575594A
SAK3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2039
SAK3
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)