Documenti
SML0369
Sigma-Aldrich
CID-2011756
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(3-Chlorophenyl)-N-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]furan-2-carboxamide, CID 2011756
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)-c2ccc(o2)C(=O)Nc3ccc(CN4CCOCC4)cc3
InChI
1S/C22H21ClN2O3/c23-18-3-1-2-17(14-18)20-8-9-21(28-20)22(26)24-19-6-4-16(5-7-19)15-25-10-12-27-13-11-25/h1-9,14H,10-13,15H2,(H,24,26)
XQJWTJLJEYIUDZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor that inhibits phorbol ester-induced endogenous PKD1 activation in LNCaP prostate cancer cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3