Documenti
SML0317
Sigma-Aldrich
Aldi-2
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1-propanone hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1F)C(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C12H16FNO2/c1-14(2)7-6-11(15)9-4-5-12(16-3)10(13)8-9/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
RNKMLXKYVDDHBX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Aldi-2 is a potent and specific covalent inhibitor of aldehyde dehydrogenases. Apparently, Aldi-2 undergoes an enzyme-mediated β-elimination which generates a vinyl-ketone intermediate that covalently modifies the active site cysteine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3