Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 229,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 406,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
>97%
form
crystalline
mol wt
327.14
packaging
pkg of 10 g (10621722001), pkg of 5 g (10621714001)
manufacturer/tradename
Roche
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
General description
La creatinchinasi è responsabile della produzione dell′ATP (adenosina trifosfato) mediante il trasferimento del fosfato dal creatinfosfato all′ADP (adenosina difosfato). Il creatinfosfato è fornito come sale bisodico.
Application
Analysis Note
Purezza: >97% creatina-P-Na2 x 4 H2O
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?