SML0053
CP-101,606
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Traxoprodil; (1S,2S)-1-(4-hydroxy-phenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)-1-propanol; CP-101606
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +50 to +60° (c=1, MeOH)
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥35 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(O)(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902) , GRIN2B(2904)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience