Vai a
M3324
M100907
≥98% (HPLC), 5-HT2A Antagonist, powder
Sinonimo/i:
(R)-(+)-α-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-4-pipidinemethanol, MDL100907, Volinanserin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
643,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28FNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
M100907, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc([C@H](O)C2CCN(CC2)CCc3ccc(F)cc3)c1OC
InChI
1S/C22H28FNO3/c1-26-20-5-3-4-19(22(20)27-2)21(25)17-11-14-24(15-12-17)13-10-16-6-8-18(23)9-7-16/h3-9,17,21,25H,10-15H2,1-2H3/t21-/m1/s1
InChI key
HXTGXYRHXAGCFP-OAQYLSRUSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356)
General description
M100907 blocks the serotonin 2A (5-HT2A) receptors and imposes antidepressant-like effects. It may be used for treating dopaminergic anomalies.
Biochem/physiol Actions
M100907 is a selective 5-HT2A Antagonist.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V4515SML0524SML0115
M100907 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M3324
M100907
VU0238429 solubility: ≥20 mg/mL in DMSO
Sigma-Aldrich
V4515
VU0238429
ML277 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0524
ML277
MDL 11939 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0115
MDL 11939
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
color
off-white to light brown
color
orange
color
white to beige
color
white to tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)