SML0023
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-((2S)-2-Azetidinylmethoxy)-5-iodo-pyridine dihydrochloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
H2O: ≥22 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Ic1cncc(OC[C@@H]2CCN2)c1
InChI
1S/C9H11IN2O.2ClH.H2O/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8;;;/h3-5,8,12H,1-2,6H2;2*1H;1H2/t8-;;;/m0.../s1
DCVONLXGZUKNSI-CZDIJEQGSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3