Documenti fondamentali
513033
Sigma-Aldrich
PD 168393
A potent, cell-permeable, irreversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC₅₀ = 700 pM).
Sinonimo/i:
PD 168393, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-acrylamidoquinazoline
Scegli un formato
1 MG
235,00 €
235,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
235,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13BrN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
235,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)C=C
InChI
1S/C17H13BrN4O/c1-2-16(23)21-13-6-7-15-14(9-13)17(20-10-19-15)22-12-5-3-4-11(18)8-12/h2-10H,1H2,(H,21,23)(H,19,20,22)
HTUBKQUPEREOGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A potent, cell-permeable, irreversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC50 = 0.70 nM). Does not inhibit other protein kinases. Acts by binding to the catalytic domain of the EGFR with a 1:1 stoichiometry and alkylating Cys773. Excellent antitumor agent in vivo.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
EGFR
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 700 pM against EGFR
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Altre note
Fry, D.W., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci USA 95, 12022.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3