SMB01070
Cirsimarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
5,4′-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 4′-O-β-D-glucoside, Cirsimaretin, Cirsimaritin 4′-glucoside, Cirsitakaoside
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
476.43
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)OC)OC)O
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)