Documenti fondamentali
SMB01059
Sigma-Aldrich
Coatline B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(3-β-D-glucopyranosyl-2,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-1-propanone (ACI)
Scegli un formato
1 MG
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
344,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.41
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
452.41
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c(ccc2O)C(=O)[C@H](O)Cc3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)O)CO
InChI
LNVWGAALAQOWHF-IUOSPEFCSA-N
Descrizione generale
Coatline B, a dihydroxychalcone, is a natural product commonly found in plants such as Eysenhardtia polystachya and Cassia nomame. It serves as a secondary metabolite of these plants, boasting antidiabetic, antibacterial, and antioxidant properties. With unique characteristics like photoluminescence, Coatline B holds significance in various research areas, including biomarker and biosensor development, compound screening libraries, metabolite profiling, and phytochemical and biochemical research.
Caratteristiche e vantaggi
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)