SMB00807
Glycolithocholate sulfate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Glycolithocholic acid 3-sulfate, Sulfoglycolithocholic acid, Sulfolithocholylglycine
Saggio
≥95% (HPLC)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)NCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C26H43NO7S/c1-16(4-9-23(28)27-15-24(29)30)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(34-35(31,32)33)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22H,4-15H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32,33)/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-/m1/s1
FHXBAFXQVZOILS-OETIFKLTSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)