Vai a
13264
Solanidine
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β)-Solanid-5-en-3-ol, Solatubine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
432,00 €
324,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H43NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.64
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
201-309-5
MDL number:
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
InChI
1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
JVKYZPBMZPJNAJ-OQFNDJACSA-N
Biochem/physiol Actions
A poisonous steroid alkaloid derived from cholesterol and L-Arginine that is present in plants of the Solanaceae family. Solanidine is an inhibitor of serum cholinesterases in humans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL85774C2648700092P
Solanidine ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
13264
Solanidine
Solanidine phyproof® Reference Substance
PHL85774
Solanidine
campesterol-d6 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700092P
campesterol-d6
description
≥97.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
>99% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solanidine
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)