Documenti fondamentali
700322P
Avanti
Deoxycholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3a,12a-dihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
Scegli un formato
1 MG
190,00 €
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
190,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38Na2O7S
Peso molecolare:
516.60
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700322P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)