Documenti fondamentali
SMB00531
Sigma-Aldrich
Lotaustralin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(2R)-2-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutanenitrile, 2(R)-hydroxy-2-methylbutyronitrile-beta-D- glucopyranoside
Scegli un formato
1 MG
245,70 €
245,70 €
Prezzo di listino351,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
245,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.27
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
245,70 €
Prezzo di listino351,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC(C#N)(CC)C)O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-3-11(2,5-12)18-10-9(16)8(15)7(14)6(4-13)17-10/h6-10,13-16H,3-4H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11?/m1/s1
WEWBWVMTOYUPHH-GXUZYPEDSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)