This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use. To determine dosage information is animal models please review current literature.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 115,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 457,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1770,00 € |
Informazioni su questo articolo
115,00 €
biological source
apricot kernels
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<11% water (Karl Fischer)
color
white
mp
223-226 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (HPLC), from apricot kernels | description phyproof® Reference Substance | description BioXtra, ≥97.0% (HPLC) | description ≥95.0% |
| biological source apricot kernels | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility - | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot) | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amygdalin
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
If I will get the one gram, how many doses does that provide? And how is it mixed?
1 risposta-