Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 102,00 € |
Informazioni su questo articolo
102,00 €
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −39±2°, c = 2% in H2O
technique(s)
HPLC: suitable
loss
≤7.5% loss on drying, 110 °C
color
white to off-white
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
cation traces
Ca: ≤30 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤300 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description BioXtra, ≥97.0% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥99% (HPLC), from apricot kernels |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| biological source synthetic | biological source - | biological source apricot kernels |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot) | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amygdalin
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?