SMB00388
2,4,3′,5′-tetramethoxystilbene
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4,3′,5′-tetramethoxystilbene, 1-[(1E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-2,4-dimethoxy-benzene, 2,3′,4,5′-Tetramethoxystilbene
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1=CC(OC)=CC=C1/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2
InChI
1S/C18H20O4/c1-19-15-8-7-14(18(12-15)22-4)6-5-13-9-16(20-2)11-17(10-13)21-3/h5-12H,1-4H3/b6-5+
JDBCWSHYEQUBLW-AATRIKPKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)