Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
150 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 445,00 € |
Informazioni su questo articolo
445,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
benzalkonium bromide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fluticasone Propionate Nasal Spray
- Triamcinolone Acetonide Nasal Spray
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99.0% (AT) | description - | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| API family benzalkonium bromide | API family - | API family - | API family benzalkonium chloride |
| agency USP | agency - | agency - | agency traceable to USP 1050982 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?