Documenti fondamentali
SMB00312
Sigma-Aldrich
3-N-Butylphthalide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-N-Butylphthalide, 3-Butylphthalide, 3-N-butyl-phthalide, butylphthalide, n-Butylphthalide, 3-Butylisobenzofuran-1(3H)-one
Scegli un formato
25 MG
241,00 €
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
241,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C2=CC=CC=C2C(CCCC)O1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
HJXMNVQARNZTEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-N-Butylphthalide (NBP) is a compound found in Chinese celery seed extracts that can improve cognitive functions and may decrease Amyloid-beta levels in Alzheimer′s disease. NBP has antioxidant activities and may protect against oxidative/nitrosative stress, mitochondrial impairment and apoptosis.
Nota sulla preparazione
Centrifuge vial before use to aid in recovery of material.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)