Documenti fondamentali
L-039
Supelco
alpha-Linolenic acid
1.0 mg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
182,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in ethanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Descrizione generale
a-Linolenic acid, also known as ALA, is an omega-3 fatty acid essential for human health and well-being. Measurement of ALA levels in serum is useful for evaluating essential fatty acid deficiency (EFAD), malabsorption and ALA treatment response in patients with EFAD. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS fatty acid testing methods in clinical and diagnostic testing of ALA in patient samples.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)