Documenti fondamentali
SMB00254
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-galloylshikimic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
407,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
407,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.36
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C=C(C[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-2-8(3-11(23)16(10)27)20(31)33-15-6-7(19(29)30)1-14(26)18(15)34-21(32)9-4-12(24)17(28)13(25)5-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
UFDJVOQZZQZYJG-IIDMSEBBSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)