Documenti fondamentali
SCP0254
Sigma-Aldrich
TNF Coverting Enzyme Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
1 MG
254,00 €
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
254,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32N4O7
Peso molecolare:
536.58
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TNF Coverting Enzyme Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥85%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-DNP-Dap-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-NH2
Applicazioni
TNF Coverting Enzyme (TACE) is responsible for shedding of various membrane proteins including proinflammatory cytokine TNF. MCA-PLAQAV-DNP-Dap-RSSSR-NH2 is used as a TACE substrate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)