Documenti fondamentali
SCP0248
Sigma-Aldrich
Factor VIIa substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
5 MG
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
117,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H42N8O7S1
Peso molecolare:
610.73
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Factor VIIa substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥72%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA
Applicazioni
Factor VIIa is a serine protease involved in the blood coagulation cascade. The activity of Factor VIIa can be assayed with chromogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA or the flourogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-AFC.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Giuseppe Lippi et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 35(1), 9-22 (2009-03-25)
Hemostasis is traditionally defined as the physiologic process whereby bleeding is antagonized and possibly stopped to minimize blood loss. The first medical description of the clinical and inherited features of hemostasis can be dated back more than 1000 years, when
Flora Peyvandi et al.
Thrombosis and haemostasis, 88(5), 750-755 (2002-11-13)
Factor VII (FVII) requires the cleavage of an internal peptide bond and the association with tissue factor (TF) to attain its fully active FVIIa conformation. This event alone leaves FVIIa in a zymogen-like state of relatively low specific activity. The