SCP0224
Prostate Specific Antigen Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinonimo/i:
KLK3, Kallikrein-related peptidase-3, PSA
Scegli un formato
197,00 €
Scegli un formato
About This Item
197,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Prostate Specific Antigen Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)