SCP0064
cAMP Dependent PKI Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Scegli un formato
409,00 €
Scegli un formato
About This Item
409,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor PKI-tide,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥67%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)