SCJ4600029
CF™ 594 hydrazide
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), ≥90% (TLC)
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
PM
~743 g/mol
Solubilità
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
115000 at 593 nm
Rapporto di assorbanza
A280/593 nm 0.08
Fluorescenza
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3