MX405SS20
Mix-n-Stain™ CF™ 405S Antibody Labeling Kit (5-20μg)
Scegli un formato
121,00 €
Scegli un formato
About This Item
121,00 €
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Fluorescenza
λex 404 nm; λem 431 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)