Documenti fondamentali
SBR00057
Sigma-Aldrich
Retapamulin
≥98% (HPLC)
Scegli un formato
50 MG
129,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
129,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H47NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51284706
NACRES:
NA.76
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(C4C[C@@H]5N([C@@H](CC5)C4)C)CC(=O)O[C@H]1[C@]2([C@H]3[C@@]([C@H]([C@@H]([C@](C1)(C)C=C)O)C)(CC[C@H]2C)CCC3=O)C
InChI
1S/C30H47NO4S/c1-7-28(4)16-24(35-25(33)17-36-22-14-20-8-9-21(15-22)31(20)6)29(5)18(2)10-12-30(19(3)27(28)34)13-11-23(32)26(29)30/h7,18-22,24,26-27,34H,1,8-17H2,2-6H3/t18-,19+,20-,21+,22?,24-,26+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
STZYTFJPGGDRJD-FJJJPKKESA-N
Descrizione generale
Retapamulin (RET) is a semi-synthetic antibiotic ointment, and pleuromutilin derivative compound.[1] The primary structural difference between pleuromutilin and retapamulin is in the C-14 side chain.[1]
Azioni biochim/fisiol
Retapamulin is a potent antibacterial agent against Gram-positive bacteria, especially against Staphylococcus aureus and S. pyogenes.[1] It displays synergistic effects against Enterococcus faecalis in combination with streptogramin (MLS).[2] RET initiates ribosomal arrests at the start codon and enables genes to use alternative translational sites in E. coli.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
In vitro synergistic effect of retapamulin with erythromycin and quinupristin against Enterococcus faecalis
Park B, et al
The Journal of Antibiotics, 73, 630-635 (2020)
Retapamulin-Assisted Ribosome Profiling Reveals the Alternative Bacterial Proteome
Meydan S, et al
Molecular Cell, 74, 481-493 (2019)
Retapamulin: Current Status and Future Perspectives
Goudarzi M, et al
Archives of Clinical Infectious Diseases, 16, 4-4 (2021)