Vai a
M7694
Mupirocin
920 – 1020 μg/mg (HPLC), crystalline
Sinonimo/i:
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid 8-carboxyoctyl ester, BRL 4910A, Pseudomonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
539,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
732,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
920-1020 μg/mg (HPLC)
Form:
crystalline
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Mupirocin, 920-1020 μg/mg (HPLC), crystalline
Quality Segment
assay
920-1020 μg/mg (HPLC)
form
crystalline
color
white to yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
InChI key
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
General description
Mupirocin is produced by Pseudomonas fluorescens. Mupirocin is used to treat impetigo and skin infections.
Application
Mupirocin has been used:
  • for kinetic assay
  • to assess its resistance by performing turbidity assay
  • to determine its antimicrobial susceptibility
Biochem/physiol Actions
Antibiotic; inhibits isoleucyl-tRNA synthetase (IRS).
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Mupirocin is poorly soluble in water (26 mg/L), but highly soluble in DMSO (≥10 mg/mL). If sterilization is required, it is advisable to use filter sterilization with a 0.22 µm PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1448901PHR28061448923
Mupirocin 920-1020 μg/mg (HPLC), crystalline
Sigma-Aldrich
M7694
Mupirocin
Mupirocin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1448901
Mupirocin
Mupirocin pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR2806
Mupirocin
Mupirocin lithium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1448923
Mupirocin lithium
form
crystalline
form
-
form
-
form
-
assay
920-1020 μg/mg (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mupirocin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can this antibiotic be autoclaved?
    1 risposta
    1. The heat stability of Mupirocin has not been tested. It is poorly soluble in water (26 mg/L), but highly soluble in DMSO (≥10 mg/mL). Should sterilization be necessary, filter sterilization using a 0.22 um PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane is recommended. One publication does suggest that this compound may be autoclaved, however this has not been validated.
      See the link below for a publication that may be helpful:
      https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=04422266ee0024deeab81bd939305cbb1e2bc261