SAB5702455
Anti-Thromboxane synthase Antibody, clone 6B7Z7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BDPLT14, CYP5, CYP5A1, GHOSAL, THAS, TS, TXAS, TXS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6B7Z7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
3 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MEALGFLKLEVNGPMVTVALSVALLALLKWYSTSAFSRLEKLGLRHPKPSPFIGNLTFFRQGFWESQMELRKLYGPLCGYYLGRRMFIVISEPDMIKQVL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBXAS1(6916)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1