SAB5702373
Anti-Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Antibody, clone 5E10D3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ACR1, AOEB166, B166, HEL-S-55, PLP, PMP20, PRDX6, PRXV, SBBI10, prx-V
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5E10D3, monoclonal
Stato
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.9 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
CSKTHLPGFVEQAEALKAKGVQVVACLSVNDAFVTGEWGRAHKAEGKVRLLADPTGAFGKETDLLLDDSLVSIFGNRRLKRFSMVVQDGIVKALNVEPDGT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX5(25824)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)