Documenti fondamentali
SAB5701914
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSL-S853 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.08 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer853)
Informazioni sul gene
human ... LIPE(3991)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene has a long and a short form, generated by use of alternative translational start codons. The long form is expressed in steroidogenic tissues such as testis, where it converts cholesteryl esters to free cholesterol for steroid hormone production. The short form is expressed in adipose tissue, among others, where it hydrolyzes stored triglycerides to free fatty acids. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S853 of human HSL (NP_005348.2 ,equivalent to S563 of rat HSL)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)