G6795
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP), N-terminal antibody, Mouse monoclonal
clone GSN24, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-GFP
Scegli un formato
435,00 €
Scegli un formato
About This Item
435,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GSN24, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using GFP fusion proteins expressed in extracts of transfected cells
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)