Documenti
SAB5701478
Sigma-Aldrich
Anti-Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3) antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.7 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GUCY1B3(2983)
Descrizione generale
This gene encodes the beta subunit of the soluble guanylate cyclase (sGC), which catalyzes the conversion of GTP (guanosine triphosphate) to cGMP (cyclic guanosine monophosphate). The encoded protein contains an HNOX domain, which serves as a receptor for ligands such as nitric oxide, oxygen and nitrovasodilator drugs. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Guanylyl Cyclase beta 1 (GUCY1B3) (GUCY1B3)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1