SAB4701066
Monoclonal Anti-CD133 antibody produced in mouse
clone W6B3C1
Sinonimo/i:
AC133, PROM1, PROML1, Prominin, STGD4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
W6B3C1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001163577
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROM1(8842)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico