G4280
Anti-Guanylyl Cyclase α1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GC-S-alpha-1, Anti-GC-SA3, Anti-GCS-alpha-3, Anti-GUC1A3, Anti-GUCA3, Anti-GUCSA3, Anti-GUCY1A3, Anti-MYMY6
Scegli un formato
378,50 €
Prezzo di listino757,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
378,50 €
Prezzo di listino757,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~80 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using trypsin-treated human, bovine and mouse heart tissue
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 60-120 μg of a cytosolic fraction of rat brain
western blot: 1:10,000 using cytosolic fraction of rat brain
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GUCY1A3(2982)
mouse ... Gucy1a3(60596)
rat ... Gucy1a3(497757)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
It was used as a primary antibody for immunohistochemical:
- localization of α1 subunits of sGC (soluble guanylate cyclase) in the guinea pig gastrointestinal tract
- detection of expression of sGC in the vasculature of rat skeletal muscle
- localization of the functional subunit of NO receptors, sGCα1 in guinea pig caecum
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?