Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
SAB5701461
Sigma-Aldrich
Anti-VAMP1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.42 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VAMP1(6843)
Descrizione generale
Synapotobrevins, syntaxins, and the synaptosomal-associated protein SNAP25 are the main components of a protein complex involved in the docking and/or fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane. The protein encoded by this gene is a member of the vesicle-associated membrane protein (VAMP)/synaptobrevin family. Mutations in this gene are associated with autosomal dominant spastic ataxia 1. Multiple alternative splice variants have been described, but the full-length nature of some variants has not been defined. [provided by RefSeq, Jul 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human VAMP1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1