Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701448
Sigma-Aldrich
Anti-USP7/HAUSP antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.45 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP7(7874)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C19 family, which includes ubiquitinyl hydrolases. This protein deubiquitinates target proteins such as p53 (a tumor suppressor protein) and WASH (essential for endosomal protein recycling), and regulates their activities by counteracting the opposing ubiquitin ligase activity of proteins such as HDM2 and TRIM27, involved in the respective process. Mutations in this gene have been implicated in a neurodevelopmental disorder. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human USP7/HAUSP
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)