PCC100C05C
Capsula Pellicon® con membrana Ultracel®
pore size 100 kDa, C Screen, 0.5 m2 with AseptiQuik® G Connectors
Sinonimo/i:
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Nome Commerciale
Pellicon®
Condizioni di stoccaggio
room temperature (15-30°C)
Parametri
4-6 L/min-m2 flow rate
45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward)
75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4 - 30 °C
tecniche
ultrafiltration: suitable
Lunghezza
41.1 cm (16.2 in.)
Diametro
5.7 cm (2.3 in.)
Superficie filtrante
0.5 m2
Dimensioni schermo
, Type C screen (coarse screen)
Volume
130 mL , in feed channel
139 mL , in permeate channel
Impurezze
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
100 kDa
Intervallo di pH
2-13
Raccordi
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Gamma sterilized and preservative-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capsule - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Confezionamento
Altre note
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Note legali
Prodotti correlati
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.