Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700972
Sigma-Aldrich
Anti-CD23 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCER2(2208)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a B-cell specific antigen, and a low-affinity receptor for IgE. It has essential roles in B cell growth and differentiation, and the regulation of IgE production. This protein also exists as a soluble secreted form, then functioning as a potent mitogenic growth factor. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.[provided by RefSeq, Jul 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CD23
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)