Documenti fondamentali
SAB5701256
Sigma-Aldrich
Anti-Prohibitin antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.67 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHB(5245)
Descrizione generale
This gene is evolutionarily conserved, and its product is proposed to play a role in human cellular senescence and tumor suppression. Antiproliferative activity is reported to be localized to the 3' UTR, which is proposed to function as a trans-acting regulatory RNA. Several pseudogenes of this gene have been identified. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Prohibitin .
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)